Documenti fondamentali
6.17798
Supelco
Fehling′s solution B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
Forma fisica
solution
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1