616382
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride
Inhibits trypsin-like serine proteinases.
Sinonimo/i:
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride, TLCK
Descrizione
RTECS - XT5160000
Saggio
≥95% (elemental analysis)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
aqueous solution, pH <6.0: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N[C@@H](CCCC[N+H3])C(=O)CCl)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
trypsin like proteases
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kim, H., et al. 1995. J. Immunol.154, 4741.
Bourinbaiar, A.S. and Nagorny, R. 1994. Cell Immunol. 155, 230.
Biro, A., et al. 1992. Eur. J. Immunol.22, 2547.
Bruno, S., et al. 1992. Leukemia6, 1113.
Lee, S.F. 1992. Infect. Immun. 60, 4032.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615.
WGK 3