575305-M
T0070907
A cell-permeable chloro-nitro-benzamido compound that acts as a potent, specific, irreversible, and high-affinity antagonist of PPARγ with a Ki of 1 nM.
Sinonimo/i:
T0070907, 2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H8ClN3O3/c13-11-2-1-9(16(18)19)7-10(11)12(17)15-8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,(H,14,15,17)
FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PPARγ
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2