SML1821
Imidafenacin hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methyl-α,α-diphenyl-1H-imidazole-1-butanamide hydrochloride, 4-(2-Methyl-1-imidazolyl)-2,2-diphenylbutanamide hydrochloride, 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-2,2-diphenylbutanamide hydrochloride, CID 6433090 hydrochloride, HY-B06626433090 hydrochloride, KRP-197 hydrochloride, ONO-8025 hydrochloride
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]3(c(ncc3)C)CCC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)N
InChI
SQKXYSGRELMAAU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)