574713
Syk Inhibitor III
The Syk Inhibitor III, also referenced under CAS 1485-00-3, controls the biological activity of Syk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Syk Inhibitor III, 3,4-Methylenedioxy-β-nitrostyrene
Saggio
≥98% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow to brown
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL (Use only fresh DMSO.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H7NO4/c11-10(12)4-3-7-1-2-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2/b4-3-
KFLWBZPSJQPRDD-ARJAWSKDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Syk
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3