PHL83518
Koenigicine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,11-Dihydro-8,9-dimethoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazole, Kenimbidine, Koenidine, Koenimbidine, NSC 127151
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
COc1cc2[nH]c3c4C=CC(C)(C)Oc4c(C)cc3c2cc1OC
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11-8-14-13-9-16(22-4)17(23-5)10-15(13)21-18(14)12-6-7-20(2,3)24-19(11)12/h6-10,21H,1-5H3
IUZVYLWUISSZCS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)