574102
Sulindac Sulfide
A cell-permeable, active metabolite of Sulindac.
Sinonimo/i:
Sulindac Sulfide, (Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[ p-(methylthio)benzylidene]indene-3-acetic Acid
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
yellow-orange
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9+
LFWHFZJPXXOYNR-RQZCQDPDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Altre note
Lim, J.T., et al. 1999. Biochem. Pharmacol. 58, 1097.
Herrmann, C., et al. 1998. Oncogene 17, 1769.
Picariello, L., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 360, 105.
Arber, N., et al. 1997. Gastroenterology 113, 1892.
Meade, E.A., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 6610.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3