Key Documents
569406
Sigma-Aldrich
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, CAS 921605-87-0, is a cell-permeable inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1; IC50 of 2.3 nM).
Sinonimo/i:
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, 2-methyl-5-(6-(4-(2-(trifluoromethyl)phenoxy)piperidin-1-yl)pyridazin-3-yl)-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18F3N5OS
Peso molecolare:
421.44
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A cell-permeable, thiadiazole-pyridazine compound that acts as an inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1) with an IC50 of 2.3 nM. In vivo, it exhibits an ED50 of 1-3 mg/kg, p.o., in mouse liver PD assays.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Leger, S., et al. 2010. Bioorg Med Chem Lett.2, 499.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2