567727
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate
A putative second messenger that mobilizes calcium from intracellular stores via an IP3-independent pathway.
Sinonimo/i:
D-erythro-Sphingosine-1-phosphate
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
methanol: 0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Mobilizes calcium from intracellular stores
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Mattie, M., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 3181.
Olivera, A. and Spiegel, S. 1993. Nature365, 557.
Desai, N.N., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 23122.
Sadahira, Y., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 9686.
WGK 3