539648
Staurosporine, N-Benzoyl
A cell-permeable Staurosporine derivative that displays antitumor properties.
Sinonimo/i:
Staurosporine, N-Benzoyl, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X, PKC412, PKG Inhibitor IX, N-Benzoylstaurosporine, CGP 41 251, PKC412, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor X
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 6 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C35H30N4O4/c1-34(42-4)30(37(3)32(41)19-12-6-5-7-13-19)33-38-23-16-10-8-14-20(23)26-27-22(18-36-31(27)40)25-21-15-9-11-17-24(21)39(29(25)28(26)38)35(34,2)43-33/h5-17,30,33H,18H2,1-4H3,(H,36,40)/t30-,33-,34-,35+/m1/s1
IIQIEMHSDLLZQA-QZPVEUDVSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKC (α, β and γ), PDGFRβ, VEGFR2, Syk, PKCη, PKCδ, Flk-1, Flt3, Cdk1/B, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, VEGFR1, and EGFR
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Fabbro, D., et al. 2000. Anticancer Drug Des.15, 17.
Meyer, T., et al. 1999. Int. J. Cancer81, 669.
Meyer, T., et al. 1989. Int. J. Cancer43, 851.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2