565785
β-Secretase Activity Assay Kit, Fluorogenic
Sinonimo/i:
BACE Activity Assay Kit, Fluorogenic
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 tests
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
input
sample type tissue extract(s)
sample type purified enzyme(s) (BACE)
sample type cell lysate
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Componenti
Attenzione
Principio
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2