S4195
β-Secretase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells (C-terminal FLAG tagged), extracellular domain, ≥10,000 units/mg protein, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Asp-2, BACE1, Memapsin-2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells (C-terminal FLAG tagged)
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
Attività specifica
≥10,000 units/mg protein
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... BACE1(23621)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.