554716
REV-ERBα Agonist, GSK4112
The REV-ERBα Agonist, GSK4112 controls the biological activity of REV-ERBα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
REV-ERBα Agonist, GSK4112, GSK4112
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark beige
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1CN(Cc2ccc(cc2)Cl)CC(=O)OC(C)(C)C)[N+](=O)[O-]
InChI
WYSLOKHVFKLWOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Meng, Q., et al. 2008. Journ. Cell. Sci121, 3629.
WGK 2