5.31492
12/15-Lipoxygenase Inhibitor, ML351
Sinonimo/i:
12/15-Lipoxygenase Inhibitor, ML351, 5-(Methylamino)-2-(naphthalen-1-yl)oxazole-4-carbonitrile, 12/15-LOX Inhibitor, 15-Lipoxygenase-1 Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
12/15-LOX
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3