537076
Proprotein Convertase Inhibitor
The Proprotein Convertase Inhibitor controls the biological activity of Proprotein Convertase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinonimo/i:
Proprotein Convertase Inhibitor, PACE4 Inhibitor, Furin-like Proprotein Convertase Inhibitor, Furin Inhibitor III, PC1/3 Inhibitor, PC4 Inhibitor, PC5/6 Inhibitor
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
16 pM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Furin, PAEC4, PC1/3, PC4, and PC5/6
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1