535140
Protease Inhibitor Cocktail III
Animal-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine proteases and aminopeptidases
Sinonimo/i:
Animal free Protease inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Protease Inhibitor Cocktail Set III, Animal-Free, Protease Inhibitor Cocktail Set III, Animal-Free, is a cocktail of six protease inhibitors with broad specificity for the inhibition of aspartic, cysteine & serine proteases & aminopeptidases.
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Aspartic, cysteine, and serine proteases as well as aminopeptidases
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C