Documenti fondamentali
5.31038
Sigma-Aldrich
TAT-Beclin-1, Scrambled
≥95% (HPLC), powder, Beclin-1 activator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1, Scrambled, H₂N-YGRKKRRQRRR-GG-VGNDFFINHETTGFATEW-CO₂H
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C164H251N57O45
Peso molecolare:
3741.10
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1, Scrambled,
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Beclin-1 (267-284), a randomly shuffled peptideis made cell-permeable by attaching covalently to a human immunodeficiency virus(HIV)-1 Tat protein transduction domain via a diglycine linker. Beclin-1activating peptide I, TAT-Beclin-1, is observed to promote autophagy invitro and in vivo in pharmacological research.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg~Gly-Gly~Val-Gly-Asn-Asp-Phe-Phe-Ile-Asn-His-Glu-Thr-Thr-Gly-Phe-Ala-Thr-Glu-Trp-OH
Altre note
Liu, Y., et al. 2013. Proc. Natl. Acad. Sci. USA110, 20364.
Shoji-Kawata, S., et al. 2013. Nature.494, 201.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1