5.06048
TAT-Beclin-1
≥97% (HPLC), powder, Beclin-1 activator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1, Atg6 Activator I, Beclin1-GAPR-1 Interaction Blocker I, Vps30 Activator I, H₂N-YGRKKRRQRRR-GG-TNVFNATFEIWHDGEFGT-CO₂H, Autophagy Inducer IV
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1,
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GAPR-1/GLIPR2
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1