Documenti fondamentali
5.30748
Sigma-Aldrich
SRT1720 HCl
InSolution, ≥98%, 25 mM in DMSO
Sinonimo/i:
InSolution SRT1720, HCl, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, 4HCl;, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, SRT1720, HCl InSolution, HAT Inhibitor XI, SIRT3 Inhibitor II, Sirtuin-3 In
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H23N7OS · xHCl
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[s]1c2[n](c(c1)CN6CCNCC6)cc(n2)c3c(cccc3)NC(=O)c4nc5c(nc4)cccc5.Cl
InChI
1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
DTGRRMPPXCRRIM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
An enhanced aqueous soluble version of SRT1720 (Cat. No. 567860 ).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
SIRT3
Reversible: yes
Secondary Target
p300 HAT
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
A 25 mM (10 mg/650 µl) sterile-filtered solution of SRT1720, HCl (Cat. No. 567860 ) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Baur, J.A., et al. 2012. Nat. Rev. Drug Discov.11, 443.
Minor, R.K., et al. 2011. Sci. Rep.1, 70.
Huber, J.L., et al. 2010. Future Med. Chem.2, 1751.
Pacholec, M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 8340.
Jin, L., et al. 2009. Protein Sci.18, 514.
Feige, J.N., et al. 2008. Cell Metab.8, 347.
Milne, J.C., et al. 2007. Nature450, 712.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C