5.30487
StemSelect PD 0332991
Sinonimo/i:
StemSelect PD 0332991, 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-(5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-ylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, HCl, Cdk4/Cdk6 Inhibitor V, PD-0332991, HCl, PF-332991, HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
Cl.N5(CCNCC5)c1cnc(cc1)Nc2nc3[n]([c](c(c(c3cn2)C)C(=O)C)=O)C4CCCC4
InChI
1S/C24H29N7O2.ClH/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32;/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29);1H
STEQOHNDWONVIF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Cdk4 & Cdk6
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Finn, R.S., et al. 2009. Breast Cancer Res.11, R17.
Menu, E., et al. 2008. Cancer Res.68, 5519.
Baughn, L.B., et al. 2006. Cancer Res.66, 7661.
Fry, D.W., et al. 2004. Mol. Cancer Ther.3, 1427.
WGK 3