525276
Phosphoramidon, Disodium Salt
Inhibits some metalloendopeptidases.
Sinonimo/i:
Phosphoramidon, Disodium Salt, N-(α-Rhamnopyranosyloxyhydroxyphosphinyl)-L-leucyl-L-tryptophan, 2Na
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
thermolysin
Attenzione
Risultati analitici
Altre note
Howell, S., et al. 1993. Biochem. J. 290, 159.
WGK 1