524631
Phosphatase Inhibitor Cocktail III
lyophilized solid, for the inhibition of acid, alkaline, serine/threonine and protein tyrosine phosphatases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Phosphatase inhibitor cocktail
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set III, Lyophilized, The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set III, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3