512731
Paromomycin Sulfate
An aminoglycoside antibiotic containing 5 amino groups that exhibits antibacterial and antiamebic activity.
Sinonimo/i:
Paromomycin Sulfate, Neomycin E
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C23H45N5O14.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18?,19-,20-,21-,22-,23?;/m1./s1
LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Blanchard, S.C., et al. 1998. Biochemistry 37, 7716.
Fourmy, D., et al. 1998. J. Mol. Biol. 277, 333.
WGK 3