Documenti fondamentali
5.08314
Sigma-Aldrich
KN-92
InSolution, ≥95%, 5 mM in DMSO, Useful as a negative control for KN-93
Sinonimo/i:
InSolution KN-92, 2-(N-(4-Methoxybenzenesulfonyl))amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine, Phosphate, ( E)-N-(2-(((3-(4-Chlorophenyl)allyl)(methyl)amino)methyl)phenyl)-4-methoxybenzenesulfonamide, Phosphate, 2-(N-(4-Methoxybenzenesulfonyl))amino-N-(4-chlorocinnamyl)-N-methylbenzylamine, Phosphate, (E)-N-(2-(((3-(4-Chlorophenyl)allyl)(methyl)amino)methyl)phenyl)-4-methoxybenzenesulfonamide, Phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H25ClN2O3S · xH3PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
456.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)O.[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C24H25ClN2O3S.H3O4P/c1-27(17-5-6-19-9-11-21(25)12-10-19)18-20-7-3-4-8-24(20)26-31(28,29)23-15-13-22(30-2)14-16-23;1-5(2,3)4/h3-16,26H,17-18H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)/b6-5+;
XRQHWVVDNMJDEQ-IPZCTEOASA-N
Descrizione generale
Useful as a negative control for KN-93 (Cat. No. 422708), a Ca2+/CaM kinase II inhibitor.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
A 5 mM (500 µg/180 µL) sterile-filtered solution of KN-92 (Cat. No. 422709) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Fan, G.H., et al. 1999. Mol. Pharmacol.56, 39.
Fan, G.H., et al. 1997. Neuropharmacology36, 1763.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)