422712
KN-93
InSolution, ≥95%, A cell-permeable, competitive inhibitor of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II
Sinonimo/i:
InSolution KN-93
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Potenza
370 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N(CCO)c2c(cccc2)CN(C\C=C\c3ccc(cc3)Cl)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+
LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cam kinase 2
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differentiation6, 1063.
Chen, C., et al. 1994. Science266, 291.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 608.
Niki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)