344905
FURA 2/AM
Cell-permeable ester form of FURA 2.
Sinonimo/i:
FURA 2/AM, 1-[2-(5-Carboxyoxazol-2-yl)-6-aminobenzofuran-5-oxy]-2-(2ʹ-amino-5ʹ-methylphenoxy)-ethane-N,N,NʹNʹ-tetraacetic Acid Pentaacetoxymethyl Ester
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Fluorescenza
λex 335 nm (high)
λex 362 nm (low)
λem 505 nm (high)
λem 512 nm (low)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C44H47N3O24/c1-25-7-8-32(46(16-38(53)65-20-60-26(2)48)17-39(54)66-21-61-27(3)49)35(13-25)58-11-12-59-42-31-14-36(43-45-15-37(71-43)44(57)69-24-64-30(6)52)70-34(31)10-9-33(42)47(18-40(55)67-22-62-28(4)50)19-41(56)68-23-63-29(5)51/h7-10,13-15H,11-12,16-24H2,1-6H3
UTBYGIDPBQOHNT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ratiometric calcium indicator
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Rao, G.H., et al. 1992. Biochem. Med. Metab. Biol.47, 226.
Schwartz, Y., et al. 1992. Endocrinology131, 772.
Ward, C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Janconi, M.E., et al. 1990. J. Cell Biol.110, 1555.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
WGK 3