5.05767
GSK-3beta Inhibitor XXVII, CESI
Sinonimo/i:
GSK-3beta Inhibitor XXVII, CESI, 2-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-8-(1,1-dioxidoisothiazolidin-2-yl)-3-hydroxy-6-methyl-4H-chromen-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC2=C(C(=C1)N3CCCS3(=O)=O)OC(=C(C2=O)O)C4=CC(=C(C=C4)O)Cl
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GSK3b
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3