361550
BIO
≥97% (HPLC), solid, GSK-3GSK-3α/β inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
GSK-3 Inhibitor IX, BIO, (2ʹ Z,3ʹ E)-6-Bromoindirubin-3ʹ-oxime, BIO, (2ʹZ,3ʹE)-6-Bromoindirubin-3ʹ-oxime
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
GSK-3 Inhibitor IX, BIO, CAS 667463-62-9, is a cell-permeable, highly potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of GSK-3α/β (IC₅₀ = 5 nM). Maintains self-renewal in human & mouse embryonic stem cells.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
purple
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,14,18H,(H,19,21)/b15-13-
WFRDXNRAUPBBTO-SQFISAMPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
WGK 3