5.05479
SIRT1/2/3 pan Inhibitor
Sinonimo/i:
SIRT1/2/3 pan Inhibitor, 4-(4-(2-Pivalamidoethyl)piperidin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxamide, pan SIRT1/2/3 Inhibitor, pan SIRT1/2/3 Inhibitor, 4-(4-(2-Pivalamidoethyl)piperidin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
SIRT1/2/3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2