5.05276
HSP70 Activator II, YM-08
Sinonimo/i:
HSP70 Activator II, YM-08, (2Z,5E)-3-ethyl-5-(3-methylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)-2-(pyridin-2-ylmethylene)thiazolidin-4-one, Heat Shock 70 kDa Protein Activator II, Hsp70 Chemical Co-Chaperone II, YM-08, YM08, YM8
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
0.6 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN1C(=CC2=CC=CC=N2)SC(=C3N(C4=CC=CC=C4S3)C)C1=O
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HSP70
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2