499635
OSC Inhibitor, Ro 48-8071
The OSC Inhibitor, Ro 48-8071, also referenced under CAS 189197-69-1, controls the biological activity of 2,3-oxidosqualene:lanosterol cyclase activity (OSC).
Sinonimo/i:
OSC Inhibitor, Ro 48-8071, 4ʹ-(6-(Allylmethylamino)hexyloxy)-4-bromo-2ʹ-fluorobenzophenone, fumarate
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C23H27BrFNO2/c1-3-14-26(2)15-6-4-5-7-16-28-20-12-13-21(22(25)17-20)23(27)18-8-10-19(24)11-9-18/h3,8-13,17H,1,4-7,14-16H2,2H3
CMYCCJYVZIMDFU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Peffley, D.M., et al. 1998. Biochem. Pharmacol.56, 439.
Morand, O.H., et al. 1997. J. Lipid Res.38, 373.
WGK 3