Documenti fondamentali
48-619MAG
Millipore
Saggio Multiplex per la via di trasduzione del segnale cellulare di Erk (totale/fosforilato) MILLIPLEX®
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
I kit con sferette magnetiche MILLIPLEX® MAP Total/Phospho Akt (N° Cat. 48-618MAG) e Total/Phospho ERK (N° Cat. 48-619MAG) sono stati sviluppati per la rivelazione simultanea rispettivamente della proteina Akt fosforilata (Ser473) e Akt totale o della proteina ERK1/2 fosforilata (Thr185/Tyr187) e ERK totale in un singolo pozzetto usando il sistema Luminex. Questi saggi per la rivelazione sono alternative rapide e pratiche alle procedure di Western blotting e di immunoprecipitazione per l′analisi di campioni di lisati cellulari.
Specificità
In questo gruppo la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
I saggi intracellulari Multiplex basati su sferette che si avvalgono della tecnologia Luminex permettono la quantificazione relativa simultanea di proteine sia fosforilate che totali coinvolte nelle vie di segnalazione in campioni tissutali o di lisati cellulari.Per risultati migliori, si raccomanda di incubare per tutta la notte (4°C).Questo saggio richiede 25 μL di lisato di cellule diluito/pozzetto.Questo kit deve essere utilizzato insieme all′Assay Buffer 2 (in dotazione).1-25 μg di lisato cellulare/pozzetto (si consiglia di partire da una concentrazione di 40-1.000 μg di proteine/mL)Analiti disponibili:Erk (Totale)Erk (Thr185/Tyr187)
Confezionamento
Piastra da 96 pozzetti
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.