Documenti fondamentali
4810-OP
Millipore
Glicina
OmniPur® Grade, >= 98.5%, molecular biology grade
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
Beilstein:
635782
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Suitable for a wide range of molecular biology applications. Molecular biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Phosphatase: none detected
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
Purity: ≥98.5% by assay
Heavy metals (such as Pb): ≤0.001%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Azioni biochim/fisiol
Neurotrasmettitore inibitore nella colonna vertebrale, regolatore allosterico di recettori NMDA.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1