480743
Neuronal Differentiation Inducer III
A cell-permeable isoxazole compound that selectively induces robust neuronal differentiation (Effective concentration = 20 µM) in various stem/progenitor cells.
Sinonimo/i:
Neuronal Differentiation Inducer III, Isx, N-Cyclopropyl-5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxamide, N-Cyclopropyl-5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxamide, Isx
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 3 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)c2[o]nc(c2)C(=O)NC3CC3
InChI
1S/C11H10N2O2S/c14-11(12-7-3-4-7)8-6-9(15-13-8)10-2-1-5-16-10/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,12,14)
SYENTKHGMVKGAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Zhang, L., et al. 2011. Differentiation81, 233.
Sadek, H., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA105, 6063.
Schneider, J.W., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 408.
WGK 2