480066
Necrostatin-1, Inactive Control
A cell-permeable N-demethylated thiohydantoin analog of Nec-1 that is devoid of anti-necroptotic properties and serves as a suitable inactive control.
Sinonimo/i:
Necrostatin-1, Inactive Control, 5-(Indol-3-ylmethyl)-2-thiohydantoin, Nec-1i
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H11N3OS/c16-11-10(14-12(17)15-11)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,13H,5H2,(H2,14,15,16,17)
MPLRRPKKFHUEEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note: This inactive inhibitor of necrosis should not be used in high concentration.
Note: This inactive inhibitor of necrosis should not be used in high concentration.
Azioni biochim/fisiol
Inactive control for Nec-1 (Cat. No. 480065)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
WGK 1