475815-M
Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa
Cyclic heptapeptide toxin isolated from the freshwater cyanobacteria Microcystis aeruginosa.
Sinonimo/i:
Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa, MCYST-LR
Descrizione
RTECS - GT2810000
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
pale yellow
Solubilità
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 2.5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1[C@H]([C@@H](C(=O)N[C@H](CCC(=O)N(C(=C)C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]([C@@H](C(=O)N[C@H](C1=O)CCCN=C(N)N)C)C(=O)O)CC(C)C)C)C)C(=O)O)C)\C=C\C(=C\[C@@H]([C@@H](OC)Cc2ccccc2)C)\C
InChI
1S/C49H74N10O12/c1-26(2)23-37-46(66)58-40(48(69)70)30(6)42(62)55-35(17-14-22-52-49(50)51)45(65)54-34(19-18-27(3)24-28(4)38(71-10)25-33-15-12-11-13-16-33)29(5)41(61)56-36(47(67)68)20-21-39(60)59(9)32(8)44(64)53-31(7)43(63)57-37/h11-13,15-16,18-19,24,26,28-31,34-38,40H,8,14,17,20-23,25H2,1-7,9-10H3,(H,53,64)(H,54,65)(H,55,62)(H,56,61)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)(H4,50,51,52)/b19-18+,27-24+/t28-,29-,30-,31+,34-,35-,36+,37-,38-,40+/m0/s1
ZYZCGGRZINLQBL-GWRQVWKTSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Nishiwaki, R., et al. 1994. Cancer Lett. 83, 283.
Amick, G.D., et al. 1992. Biochem. J.287, 1019.
Davidson, H.W., et al. 1992. J. Cell Biol.116, 1343.
Nishiwaki-Matsushima, R., et al. 1992. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 118, 420.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
MacKintosh, C., et al. 1990. FEBS Lett.264, 187.
Cohen, P., et al. 1989. FEBS Lett.250, 596.
Carmichael, W.W. 1988. in Handbook of Natural Toxins3: Marine Toxins and Venoms(Tu, A.T., Ed.) p. 121, Decker, New York.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3