444295
MT1-MMP Inhibitor, NSC405020
The MT1-MMP Inhibitor, NSC405020 controls the biological activity of MT1-MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MT1-MMP Inhibitor, NSC405020, 3,4-Dichloro-N-(pentan-2-yl)benzamide, 3,4-Dichloro-N-(1-methylbutyl)benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)C=C(C(NC(C)CCC)=O)C=C1
InChI
ARDYECYBETXQFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3