Documenti fondamentali
444100
Millipore
D-Mannose-6-phosphate, Disodium Salt
Sinonimo/i:
D-Mannose-6-phosphate, Disodium Salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11O9P · 2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.10
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Saggio
≥97% dry basis (enzymatic)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
<0.1% fructose-1,6-diphosphate, fructose-6-phosphate, glucose-6-phosphate
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
CHIBNKGHYAQTQY-UHFFFAOYSA-L
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3