438190
Anti-LRP, Heavy Chain Mouse mAb (8G1)
liquid, clone 8G1, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G1, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP1(4035)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry (see comments)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml)
Neutralization Studies (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Rebeck, W.G., et al. 2001. Mol. Brain Res.87, 238.
Strickland, D.K., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 17401.
WGK 1