MABN471
Anti-Tau Antibody, PAD, clone TNT-1
clone TNT-1, from mouse
Sinonimo/i:
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau, Tau
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TNT-1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Tau, PAD in human Alzheimer′s brain tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tau, PAD in normal and Alzheimer′s tissues from entorhinal cortex, hippocampus, inferior temporal gyrus, and superior gyrus of control (Kanaan, N. M., et al. (2011). J Neurosci. 31(27):9858-9868.).
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Tau, PAD in recombinant Tau protein (Kanaan, N. M., et al. (2011). J Neurosci. 31(27):9858-9868.).
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tau, PAD in 10 µg of rat cortex tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
rat cortex tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1