Documenti fondamentali
427584
Millipore
Lactulose
A β-galactosidase substrate.
Sinonimo/i:
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
JCQLYHFGKNRPGE-FCVZTGTOSA-N
Descrizione generale
A β-galactosidase substrate.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room teperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Altre note
Holmes, M.L., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1337, 276.
Fisher, L., et al. 1995. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1497.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
D-mannitolo BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-mannitolo
D-mannitolo ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
M4125
D-mannitolo