407707
PhosphoDetect Anti-Insulin Receptor (pTyr1162/1163) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1162/pTyr1163)
Informazioni sul gene
human ... INSR(3643)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (see comments)
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ottensmeyer, F.P., et al. 2000. Biochemistry39, 12103.
Virkamaki, A., et al. 1999. J. Clin. Invest.103, 931.
Schmid, E., at al. 1998. FASEB J.12, 863.
Hari, J. and Roth, R.A. 1987. J. Biol. Chem.262, 15341.
Morgan, D.O., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 328.
White, M.F. and Kahn, C.R. 1986. The Enzymes17, 247.
Ebina, Y., et al. 1985. Cell40, 747.
Ganguly, S., et al. 1985. Current Topics in Cellular Regulation27, 83.
Grunberger, G., et al. 1984. Science223, 932.
WGK 1