529659
DDD00033325
≥95% (HPLC), syrup, single hESC survival promoter, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Pro-survival Compound, DDD00033325, DDD00033325
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pro-survival Compound, DDD00033325, A cell-permeable, pyrrolidine small molecule that promotes single human embryonic stem cell survival up to 20-fold over background with equal or higher potency than Y-27632.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
syrup
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C12=CC=NN1C=CC(N[C@@H]3CCN(CC4=CC=CC=C4)C3)=N2
InChI
1S/C17H19N5/c1-2-4-14(5-3-1)12-21-10-7-15(13-21)19-16-8-11-22-17(20-16)6-9-18-22/h1-6,8-9,11,15H,7,10,12-13H2,(H,19,20)/t15-/m1/s1
ZJVYTXWKNDTQNC-OAHLLOKOSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1