568864
Fluorescein O-methacrylate
95%
Sinonimo/i:
3′-Methacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Methacryloyloxy fluorescein
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
227-232 °C (lit.)
λmax
490 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O6/c1-13(2)22(26)28-15-8-10-19-21(12-15)29-20-11-14(25)7-9-18(20)24(19)17-6-4-3-5-16(17)23(27)30-24/h3-12,25H,1H2,2H3
YMHPNLUYVDEYCI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?