Documenti fondamentali
570257
Sigma-Aldrich
Fluorescein O,O′-diacrylate
98%
Sinonimo/i:
3’,6′-Diacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Diacryloyloxyfluorescein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
λmax
203 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C26H16O7/c1-3-23(27)30-15-9-11-19-21(13-15)32-22-14-16(31-24(28)4-2)10-12-20(22)26(19)18-8-6-5-7-17(18)25(29)33-26/h3-14H,1-2H2
GTQZGVDHWVBMOJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fluorescent monomer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alejandra Gonzalez-Urias et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 182, 110365-110365 (2019-07-26)
Stimuli-responsive polymeric nanogels have been proposed as nanocarriers of cisplatin to maximize its effect for cancer treatment. In this work, a comparative study between anionic core nanogels (ACN) and cationic core nanogels (CCN), both with PEGylated shells, has been performed.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
570257-500MG4061833281482
570257-100MG