Documenti fondamentali
371958
Sigma-Aldrich
H-8, Dihydrochloride
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of cyclic-nucleotide-dependent protein kinases.
Sinonimo/i:
H-8, Dihydrochloride, N-[2-(Methylamino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N3O2S · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
>95% (TLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H
RJJLZYZEVNCZIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive, and highly active inhibitor of cyclic-nucleotide-dependent protein kinases. Inhibits myosin light chain kinase (Ki = 68 µM), protein kinase A (Ki = 1.2 µM), protein kinase C (Ki = 15 µM), and protein kinase G (Ki = 480 nM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 68 µM against MLCK
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota sulla preparazione
Further dilute with aqueous buffer just prior to use.
Altre note
Ido, M., et al. 1991. Br. J. Cancer 64, 1103.
Hagiwara, M., et al. 1987. Mol. Pharmacol. 31, 523.
Inagaki, M., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 577.
Hidaka, H., et al. 1984. Biochemistry23, 5036.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3