362339
Glyco-SNAP-2
A water-soluble nitric oxide (NO) donor that exhibits greater stability (t1/2 = 27 hours) than that of SNAP.
Sinonimo/i:
Glyco-SNAP-2, N-(2-Deoxy-α,β-D-glucopyranose-2-)-N²-acetyl-S-nitroso-D,L-penicillaminamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
green
Solubilità
aqueous buffer: >100 mg/mL
methanol: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)C(C)(C)SN=O
InChI
1S/C13H23N3O8S/c1-5(18)14-10(13(2,3)25-16-23)11(21)15-7-9(20)8(19)6(4-17)24-12(7)22/h6-10,12,17,19-20,22H,4H2,1-3H3,(H,14,18)(H,15,21)
MPJKBQQBYUJGPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Water-soluble nitric oxide (NO) donor
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ramirez, J., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 2575.
WGK 1