487910-M
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine
Nitric oxide donor that mimics the actions of nitric oxide, including relaxation of isolated bovine coronary artery rings (EC₅₀ = 130 nM).
Sinonimo/i:
(±)-S-Nitroso-N-acetylpenicillamine, SNAP
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale green
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
methanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)8-5(6(11)12)7(2,3)14-9-13/h5H,1-3H3,(H,8,10)(H,11,12)
ZIIQCSMRQKCOCT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nitric oxide donor
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Askew, S.C., et al. 1995. Bioorg. Med. Chem.3, 1.
Fehsel, K., et al. 1995. J. Immunol.155, 2858.
Gopalkrishna, R., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 27180.
Southan, E., and Garthwaite, J. 1991. Neurosci. Lett. 130, 107.
Henry, P.J., et al. 1989. J. Pharmacol. Exp. Ther.248, 762.
WGK 3