361571
CHIR99021
≥95% (HPLC), liquid, GSK-3 inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
InSolution GSK-3 Inhibitor XVI, CHIR99021, 6-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)-pyrimidin-2-ylamino)ethyl-amino)-nicotinonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
product name
GSK-3 Inhibitor XVI, CHIR99021, InSolution, ≥95%, 25 mM
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GSK-3 α and β
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes52, 588.
Bennett, C.N., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 30998.
Cline, G.W., et al. 2002.
Diabetes51, 2903.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)