34856-M
Diclorometano
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbimento
in accordance
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34856
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2